Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInChI
1S/C22H19N3O5/c26-14-13-15-5-9-17(10-6-15)23-22(28)19-3-1-2-4-20(19)24-21(27)16-7-11-18(12-8-16)25(29)30/h1-12,26H,13-14H2,(H,23,28)(H,24,27)
SMILES string
OCCc1ccc(NC(=O)c2ccccc2NC(=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
InChI key
LTWQQWSXYYXVGA-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KS-176 is a potent specific inhibitor of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) / ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2) with no inhibition of the ATP binding cassette (ABC) transporters P-gp and MRP1.
KS-176 is a potent specific inhibitor of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) / ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ronald E Cannon et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 169(2), 475-484 (2019-03-05)
Tetrabromobisphenol A (TBBPA, CAS No. 79-94-7) is a brominated flame retardant used in 90% of epoxy coated circuit boards. Exposures to TBBPA can induce neurotoxicity and disrupt MAPK, estrogen, thyroid, and PPAR-associated signaling pathways. Because these pathways also regulate transporters