Fortfahren mit
SML0481
Qc1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-N-(phenylmethyl)-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-7-quinazolinecarboxamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H16F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2C(=S)Nc3cc(ccc3C2=O)C(=O)NCc4ccccc4
InChI
1S/C23H16F3N3O2S/c24-23(25,26)16-7-4-8-17(12-16)29-21(31)18-10-9-15(11-19(18)28-22(29)32)20(30)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,27,30)(H,28,32)
InChI key
IFNVTSPDMUUAFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH).
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH). The IC50 value for inhibition of TDH by Qc1 is 500 nM, with no detectable inhibition of other dehydroxygenase enzymes at concentrations up to 10 mM. Qc1 induces arrest and autophagy of mouse ES cells with an EC50 of 3 mM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0942SML2795C2992
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)