Fortfahren mit
SML0466
LCS-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4,5-Dichloro-2-(3-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
€ 119,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 556,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.10
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 119,85
Listenpreis€ 141,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solutikon, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C2=CC=CC(C)=C2
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
InChI key
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LCS-1 is an inhibitor of superoxide dismutase (SOD1).
LCS-1 is an inhibitor of superoxide dismutase (SOD1). LCS-1 inhibits the proliferation of lung adendocarcinoma cell lines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1728SML0444SML0873
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solutikon, warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
, faint yellow to dark orange
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)