Fortfahren mit
SML0440
Spautin-1
≥98% (HPLC), Autophagy inhibitor, powder
Synonym(e):
6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine, C43
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
€ 103,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
€ 413,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11F2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 103,70
Listenpreis€ 122,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Spautin-1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C=C1)CNC2=C3C=C(F)C=CC3=NC=N2
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
InChI key
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Spautin-1 has been used as an autophagy inhibitor:
  • to study its effects on vascular, glial, and neuronal alterations in the oxygen-induced retinopathy mouse model[1]
  • to evaluate its pre-treatment effect on the response of canine osteosarcoma cells to doxorubicin[2]
  • to study its effects on the production of interleukin (IL)-6 by oxidatively stressed dendritic cells (OS-DCs) in Luminex assay[3]
Biochem/physiol Actions
Spautin-1 inhibits the activity of two ubiquitin-specific peptidases, USP10 and USP13, causing an increase in proteasomal degradation of class III PI3 kinase complexes, which have been shown to regulate autophagy.
Spautin-1 is an inhibitor of autophagy.
Specific and potent autophagy inhibitor-1 (Spautin-1) is a small molecule, which can inhibit autophagy and induce cancer cell death. It inhibits autophagy by degrading beclin-1. Spautin-1 augments the efficiency of radiation therapy and chemotherapy in various human cancer cell lines.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2326SML1943SML2500
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)