Fortfahren mit
SML0419
Ebselen Oxide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Oxide-2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one, Ebselen selenoxide, NSC 639772
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 671,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO2Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(c2ccccc2)[Se](=O)c3ccccc13
InChI
1S/C13H9NO2Se/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)17(16)14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
SBTLFLABILGUMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ebselen Oxide is an oxidative product of ebselen containing selenoxide group. Unlike ebselen, it lacks anti-oxidative property. Ebselen oxide may suppress human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) replication by inhibiting HIV-1 capsid protein, similar to ebselen.[1]
Ebselen oxide is a potent inhibitor of α-Methylacyl coenzyme A racemase (AMACR).
Ebselen oxide is a potent inhibitor of a-Methylacyl coenzyme A racemase (AMACR).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2914E3520SML1894
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 19.60-20.40 mg/mL, clear, yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)