Fortfahren mit
SML0379
Nodinitib-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, CID-1088438, ML130
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
€ 107,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,95
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC2=C(N1S(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C14H13N3O2S/c1-10-6-8-11(9-7-10)20(18,19)17-13-5-3-2-4-12(13)16-14(17)15/h2-9H,1H3,(H2,15,16)
InChI key
SRFABRWQVPCPRG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nodinitib-1 (ML130) is a selectiove inhibitor of of the nucleotide oligomerization domain (NOD)-1 receptor, which is involved in innate immune response and has been associated with several inflammatory diseases. NOD1 and NOD2 recognize distinct structures derived from bacterial peptidoglycans and directly activate NF-?B pathway, which controls the production of proinflammatory molecules. Nodinitib-1 has 40:1 selectivity for NOD1 over NOD2.
Nodinitib-1 is a selective inhibitor of of the nucleotide oligomerization domain (NOD)-1 receptor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0528SML0077SML2657
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)