Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 515,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10F3NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Nitisinone, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
InChI key
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HPD(3242)
Application
Nitisinone has been used:
- to induce liver injury
- to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase[1]
- in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice
- to study its effect on bacterial pyomelanin production
Biochem/physiol Actions
Nitisinone is a competitive and reversible inhibitor of 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase (dioxygenase).
Nitisinone is a competitive inhibitor that reversibly inhibits 4-Hydroxyphenylpyruvate oxidase (dioxygenase). Nitisinone is used in the treatment of hereditary tyrosinemia type 1, where it blocks the degradation of tyrosine into harmful substances.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to brown | color - | color white to beige | color light yellow to dark yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitisinone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?