Fortfahren mit
SML0246
Tirofiban hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
L 700462, MK 383, N-(butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 425,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36N2O5S·HCl·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -10 to -18° (c=1, MeOH)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](NS(CCCC)(=O)=O)CC1=CC=C(C=C1)OCCCCC2CCNCC2)=O.Cl.O
InChI
1S/C22H36N2O5S.ClH.H2O/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18;;/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26);1H;1H2/t21-;;/m0../s1
InChI key
HWAAPJPFZPHHBC-FGJQBABTSA-N
Gene Information
Application
Tirofiban hydrochloride monohydrate has been used as an αIIbβ3 integrin (glycoprotein IIb/IIIa) inhibitor for mouse induced pluripotent stem cell (iPSC) culture.
Biochem/physiol Actions
Tirofiban hydrochloride is a potent non-peptide, glycoprotein IIb/IIIa inhibitor. Blocks platelet aggregation and thrombus formation.
Tirofiban hydrochloride monohydrate is an αIIbβIII integrin inhibitor and an anticoagulant
Tirofiban might cause thrombocytopenia.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3480SML1010SML0066
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >12 mg/mL at warmed to 60 °C
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)