Fortfahren mit
SML0066
NGB 2904 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butyl]-9H-fluorene-2-carboxamide hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
€ 409,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H29Cl2N3O·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
530.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc-4c(Cc5ccccc-45)c3)CC2)c1Cl
InChI
1S/C28H29Cl2N3O.ClH/c29-25-8-5-9-26(27(25)30)33-16-14-32(15-17-33)13-4-3-12-31-28(34)21-10-11-24-22(19-21)18-20-6-1-2-7-23(20)24;/h1-2,5-11,19H,3-4,12-18H2,(H,31,34);1H
InChI key
PFIWYJNBKGCVFM-UHFFFAOYSA-N
Application
NGB 2904 hydrochloride may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Inhibition of dopamine D3 receptor function by NGB 2904 increases spontaneous locomotor activity in rodents.[1]
NGB 2904 hydrochloride is a potent and selective dopamine D3 receptor antagonist
NGB 2904 is a potent and selective dopamine D3 receptor antagonist with a D3/D2 ratio of 800 for rat and high binding affinity (1.4 nM) at the hD3 receptor with 150-fold selectivity for primate D3 receptors over primate D2L receptors. It attenuates the rewarding effects of cocaine and methamphetamine.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5793SML1010A0980
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >6 mg/mL, H2O: insoluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)