Merck
SML0210
BMS-299897
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(1R)-1-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl](2,5-difluorophenyl)amino]ethyl]-5-fluoro-benzenebutanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H21ClF3NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
511.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)F)N([S](=O)(=O)c3ccc(cc3)Cl)[C@H](C)c2c(cc(cc2)F)CCCC(=O)O
InChI
1S/C24H21ClF3NO4S/c1-15(21-11-7-18(26)13-16(21)3-2-4-24(30)31)29(23-14-19(27)8-12-22(23)28)34(32,33)20-9-5-17(25)6-10-20/h5-15H,2-4H2,1H3,(H,30,31)/t15-/m1/s1
InChI key
IZAOBRWCUGOKNH-OAHLLOKOSA-N
Application
BMS-299897 has been used as an γ-secretase inhibitor to stop high glucose (HG) mediated amyloid β-peptide (Aβ) secretion.
Biochem/physiol Actions
BMS-299897 is a gamma-secretase inhibitor
BMS-299897 is a potent inhibitor of γ-secretase. The comound is 15-fold more selective for inhibiting the cleavage of β-amyloid precursor protein over Notch cleavage (IC50s 7.1 and 105.9, respectively). In vivo, BMS-299897 blocks the formation of Aβ40 and Aβ42 in the brain and CSF without affecting maturation of CD8+ T cells or intestinal goblet cells, suggesting Notch signalling was not significantly inhibited.
BMS-299897 may be used as a therapeutic for Alzheimer′s disease.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0210-5MG04061832982373
SML0210-25MG04061832982366