Wichtige Dokumente
SML0206
EAA-090
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
P-[2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyclo[5.2.0]non-1(7)-en-2-yl)ethyl]-phosphonic acid, WAY-126090
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
light yellow to yellow
Löslichkeit
H2O: ≥2 mg/mL
Ersteller
Wyeth
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(O)(=O)CCN1CCCNC2=C1C(=O)C2=O
InChI
1S/C9H13N2O5P/c12-8-6-7(9(8)13)11(3-1-2-10-6)4-5-17(14,15)16/h10H,1-5H2,(H2,14,15,16)
InChIKey
BDABGOLMYNHHTR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)