Fortfahren mit
SML0115
MDL 11939
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinemethanol, Glemanserin, MDL11939
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1CCN(CCC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H27NO/c23-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-16-22(17-14-20)15-7-10-18-8-3-1-4-9-18/h1-6,8-9,11-12,20-21,23H,7,10,13-17H2
InChI key
CTDVLAJTGZQELM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL 11,939 is a potent, selective and orally active 5-HT2 receptor antagonist (ASTAR). Ki values values are in the low nanomolar range for 5-HT2A with over 100-fold selectivity over 5-HT2C receptors and low or no affinity for non-5-HT2 receptors or transporters.
Potent, selective, and orally active 5-HT2 receptor antagonist (ASTAR)
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1165SML0980M3324
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to tan
color
yellow
color
white to beige
color
off-white to light brown
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)