Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 445,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Montelukast, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +90 to +106° in methanol (c=1)
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC2)CC([O-])=O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na.H2O/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/b15-10+;;/t32-;;/m1../s1
InChI key
QAXHQHBRRJHZHL-ZPQUALOVSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C | solubility H2O: ≥9 mg/mL | solubility H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?