Fortfahren mit
M3568
MSX-3 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
3,7-Dihydro-8-[(1E)-2-(3-Methoxyphenyl)ethenyl]-7-methyl-3-[3-(phosphonooxy)propyl-1-(2-propynyl)-1H-purine-2,6-dione disodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N4O7PNa2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
€ 288,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
pale yellow
solubility
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].COc1cccc(\C=C\c2nc3N(CCCOP([O-])([O-])=O)C(=O)N(CC#C)C(=O)c3n2C)c1
InChI
1S/C21H23N4O7P.2Na.H2O/c1-4-11-25-20(26)18-19(24(21(25)27)12-6-13-32-33(28,29)30)22-17(23(18)2)10-9-15-7-5-8-16(14-15)31-3;;;/h1,5,7-10,14H,6,11-13H2,2-3H3,(H2,28,29,30);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b10-9+;;;
InChI key
FANGYFUIIWHEAQ-WCVSPGPUSA-L
General description
Soluble with gradual warming to temperature for 10 minutes. Solution might appear slightly unclear when it is freshly made.
Biochem/physiol Actions
Selective A2A adenosine receptor antagonist prodrug.
Disclaimer
Photosensitive and air sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0101A255B4063
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
solubility
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)