Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 504,00 € 428,40 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +50 to +60° (c=1, MeOH)
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥35 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@@H](O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(O)(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO3/c1-15(19(23)16-7-9-18(22)10-8-16)21-13-11-20(24,12-14-21)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19,22-24H,11-14H2,1H3/t15-,19+/m0/s1
InChI key
QEMSVZNTSXPFJA-HNAYVOBHSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2B(2904)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥35 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to tan | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CP-101,606
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?