Fortfahren mit
SMB00568
Carviolin
≥95% (LC/MS-UV)
Synonym(e):
1,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-8-methoxy-, 9,10-Anthracenedione
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1C2=O)O)O)C3=C2C=C(C=C3OC)CO
InChI
1S/C16H12O6/c1-22-12-3-7(6-17)2-9-14(12)16(21)13-10(15(9)20)4-8(18)5-11(13)19/h2-5,17-19H,6H2,1H3
InChI key
XNMZBRJAWRIJII-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from fungal source.
Biochem/physiol Actions
Antibacterial activity and cytotoxicity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00541SMB00548SMB00527
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
assay
≥95% (LC/MS-UV)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)