Fortfahren mit
SIC006
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control #2, Cyanine 5
Synonym(e):
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 nmol
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 128,00
10 nmol
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 264,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 128,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer the siRNA Universal Negative Control #2 conjugated to Cyanine 5 for easy visualization and assessment of transfection efficiency.
Features and Benefits
  • Cyanine 5 labeled siRNA Universal Negative Control allows easy visualization of the siRNA in your cells by using fluorescence microscopy.
  • Rapidly assess transfection efficiency.
  • Ready to use.
  • Available in three sizes for your convenience.
  • Compatible with Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SIC004SIC008SIC005
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
Green (6-FAM)
color
Red (Cyanine 5)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)