Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
To view protocols from Sigma collaborators for ExpressMag system visit the link below.
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
Application
When coupled with MISSION® ExpressMag® magnetics, ExpressMag beads will increase the transduction efficiency of lentiviral particles. Increases in transduction efficiency are particularly striking in primary cells and in suspension cells.
Preparation Note
Do NOT FREEZE! Significant decrease in efficacy will occur if ExpressMag bead solution is frozen.
Legal Information
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?