Fortfahren mit
B2787
Biotinylierter Molekulargewichtsmarker
mol wt 6,500-180,000 Da
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 813,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
34058011
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
usage
 vial sufficient for 200 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
mol wt
6,500-180,000 Da
packaging
vial of 0.1 mg protein (also contains 0.1 mg NaCl and 0.1 mg sucrose)
storage temp.
−20°C
Application
For SDS-PAGE and protein transfer, the Biotinylated Molecular Weight Standard Mixture contains proteins, which have been biotin conjugated for use as SDS-PAGE standards for the estimation of the molecular weights of blotted proteins.[1] Visualization is accomplished using streptavidin-peroxidase (Cat. No. S2438) and a color development reagent such as 4-Chloro-1-naphthol (Cat. No. C8890), eliminating the need to cut out separate lanes for general protein stains and can be performed simultaneously with immunostaining procedures. These standards may be used with either the Laemmli[2] or the Weber and Osborn[3] SDS-PAGE procedures.
Preparation Note
Jedes Vial wird mit 1 mL 1x Probenpuffer (Produkt-Nr. S3401) rekonstituiert und für 2-3 Min. bei 100 °C inkubiert.
Other Notes
Dieses Produkt enthält:
  • α2-Makroglobulin (Pferdeserum)
  • β-Galactosidase (E. coli)
  • Phosphorylase b (Kaninchenmuskel)
  • Katalase (Rinderleber)
  • Alkoholdehydrogenase (Pferdeleber)
  • Carboanhydrase (Rindererythrozyten)
  • Trypsininhibitor (Sojabohne)
  • Lysozym (Hühnerei)
  • Aprotinin (Rinderlunge)
Jedes Vial enthält ca. 33% Protein, 33% NaCl und 33% Saccharose.
Enthält neun biotinylierte Proteine (gesamt ca. 0.1 mg).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3546SDS7B2C6210
form
lyophilized powder
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200, 400
Quality Level
100, 200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
usage
 vial sufficient for 200 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
usage
 vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm),  vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
-
usage
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
mol wt
6,500-180,000 Da
mol wt
-
mol wt
26,600-180,000 Da
mol wt
-
packaging
vial of 0.1 mg protein (also contains 0.1 mg NaCl and 0.1 mg sucrose)
packaging
vial of 200 μL
packaging
-
packaging
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can I see a picture of this marker? I would like to use it for chemiluminescent wester blotting
    1 answer
    1. Gel images are not provided on a lot-to-lot basis. However, historical images are available below. In this example, the marker appears in the middle two lanes.
      Helpful?
  2. The data sheets for Products SDS7B2 and B2787 do not provide a specific recommendation on how long the solutions of these molecular weight marker mixtures can be kept frozen at -20°C.  What information can you provide?
    1 answer
    1. Our R&D group recommends that after reconstitution, the solutions should be divided into aliquots and immediately frozen; avoid repeated freeze / thaw cycles. The aliquots should last at least a year at -20°C. Storage at -80°C would even be better, if it is convenient.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.