Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 279,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H53N9O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
647.81
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥65%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
PAR-1 selective agonist has been used for platelet aggregation.
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 (TFLLR-NH2) is used as a selective agonist for protease-activated receptor 1 (PAR1) which is involved in the development of cardiac remodeling and hypertrophy after myocardial injury.
Biochem/physiol Actions
Protease-activated receptor-1 (PAR-1) is a G protein-coupled receptor, that is activated through thrombin and other proteases.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| composition Peptide Content, ≥65% | composition Peptide Content, ≥72% | composition Peptide Content, ≥65% | composition Peptide Content, ≥75% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Sar1]-Angiotensin II](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/137/487/53f05a09-0a41-4ef6-8f3f-d5b66eb68801/640/53f05a09-0a41-4ef6-8f3f-d5b66eb68801.jpg)
![[Ac-Tyr1,D-Phe2]-VIP Antagonist-GRF 1-29](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/118/765/dc989333-3141-40dc-af5c-c28e819b84fb/640/dc989333-3141-40dc-af5c-c28e819b84fb.jpg)