Fortfahren mit
SCP0159
Granzyme B Substrate / Caspase 3 Processing Enzyme Substrate / Caspase 8 Processing Enzyme Substrate
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H42N6O13
Molekulargewicht:
730.72
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥95% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Caspase 8 Processing Enzyme Substrate (Z-Ile-Glu-Thr-Asp-pNA; zIETD-pNa) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize Granzyme B, Caspase 3 Processing Enzyme(s) and Caspase 8 Processing enzyme(s). Z-Ile-Glu-Thr-Asp-pNA is closely related to Z-Ile-Glu-Thr-Asp-fluoromethylketone (zIETD-fmk), an inhibitor of Caspase 8.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0069SCP0071SCP0158
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥87%
composition
Peptide Content, ≥80%
composition
Peptide Content, ≥85%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)