Fortfahren mit
SCP0158
Granzyme B Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 194,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H41N5O11
Molekulargewicht:
671.69
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
€ 194,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Granzyme B Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥85%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Granzyme B Substrate (Ac-IEPD-AMC) is a fluorogenic substrate for the detection and assay of caspase 8 and granzyme B which is involved in the rapid induction of target cell apoptosis by CTL in cell-mediated immune response.
Biochem/physiol Actions
Granzymes belongs to serine proteinase family enzymes and it localizes along with perforin in granules. It is predominant in cytotoxic T cells. Granzyme B induces caspases dependent and independent cell death. It possesses specific cleavage action at aspartate residue in the substrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0257SCP0185SCP0066
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
composition
Peptide Content, ≥85%
composition
Peptide Content, ≥65%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥80%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)