Fortfahren mit
SCP0153
GLP-1 (Preproglucagon 72-107 amide) (GLP-1 human)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 322,00
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 589,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C184H273N51O57
Molekulargewicht:
4111.44
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
€ 322,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
GLP-1 (Preproglucagon 72-107 amide) (GLP-1 human) has been used to study its effect on vascular endothelial growth factor-A (VEGFA)-mediated endothelium-dependent signaling and vasodilation.
Glycogen-like peptide-1 (GLP-1) is an amino acid peptide derived from proglucogon. GLP-1 is involved in the regulation of the glycemic index via its affect on glucagon and insulin levels. GLP-1 may be used to study its interaction with its receptor, the GLP-1 receptor.
Biochem/physiol Actions
Glycogen-like peptide-1 (GLP-1) is an insulinotropic hormone, which takes part in increasing insulin secretion and insulin sensitivity. It also inhibits the secretion of glycogen and reduces fasting glucose levels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0150SCP0051SCP0049
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥68%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥70%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)