Fortfahren mit
SCP0144
[Tyr0]-Fibrinopeptide A human
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 192,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C72H106N20O28
Molekulargewicht:
1699.73
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
€ 192,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥70%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
[Tyr0]-Fibrinopeptide A (YADSGEGDFLAEGGGVR) is used as an N-terminally modified (tyr) analogue of Fibrinopeptide A (ADSGEGDFLAEGGGVR).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCP0260SCP0207SCP0234
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide Content, ≥70%
composition
Peptide Content, ≥75%
composition
Peptide Content, ≥72%
composition
Peptide Content, ≥85%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)