Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 256,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C136H231N43O46S2
Molekulargewicht:
3268.68
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Calcitonin, a 32 amino acid polypeptide, is involved in the regulation of calcium and phosphorous metabolism often antagonistic to parathyroid hormone (PTH). [Des-Tyr22]-Calcitonin salmon (Des-Tyr22-sCT) is an analogue of calcitonin with decreased in vitro adenylate cyclase activation activity and inhibitory activity for prolactin release from isolated rat pituitary cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥72% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [Des-Tyr22]-Calcitonin salmon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Des-Tyr22]-Calcitonin salmon](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/282/634/15345f68-95be-4b5f-abc2-cb170099f26f/640/15345f68-95be-4b5f-abc2-cb170099f26f.jpg)
![[Nle8,18,Tyr34]-PTH 1-34 bovine](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/692/294/f3928979-b21d-417b-99cc-ce82d1e5525a/640/f3928979-b21d-417b-99cc-ce82d1e5525a.jpg)