Fortfahren mit
SAE0153
Leupeptin Ready Made Solution
Non-freezing solution, 5 mg/ml
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
ready-to-use solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
ready-to-use solution
concentration
5 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Leupeptin is a tripeptide protease inhibitor that is naturally produced in Actinomyces / Streptomyces. Known also as N-acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-arginal, leupeptin is a reversible competitive inhibitor of cysteine, serine, and thiol proteases.
Features and Benefits
  • Inhibitor of serine and cysteine proteases
  • Inhibits plasmin, trypsin, papain, calpain, and cathepsin B
  • Does not inhibit pepsin, cathepsin A, cathepsin D, thrombin, or α-chymotrypsin
  • Effective concentration: 10 μM - 100 μM
  • Convenient 5 mM non-freezing solution, ready to dilute to the desired working concentration
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2884108975EI8
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
form
ready-to-use solution
form
powder
form
lyophilized solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
concentration
5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)