Fortfahren mit
SAE0060
OxyDish
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,00
300 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile; γ-irradiated
€ 83,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
Quality Segment
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
optically clear, flat bottom, for growing anaerobes
size
90 mm
Legal Information
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5606P5981P5481
description
-
description
size 100 mm × 20 mm , nominal size
description
size 150 mm × 15 mm , nominal size
description
size 60 mm × 15 mm , nominal size
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
optically clear, flat bottom, for growing anaerobes
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
feature
disposable, lid, Optically clear with consistently flat bottoms
material
polystyrene
material
circles , polystyrene
material
circles , polystyrene
material
circles , polystyrene
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
size
90 mm
size
100 mm × 20 mm , nominal size
size
, 150 mm × 15 mm , nominal size
size
, 60 mm × 15 mm , nominal size
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)