SAB5702983
Anti-Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1 ) Antibody, clone 7P1J4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GRIM-12, TR, TR1, TRXR1, TXNR
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7P1J4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.45 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGCAEGKAVAAAAPTELQTKGKNGDGRRRSAKDHHPGKTLPENPAGFTSTATADSRALLQAYIDGHSVVIFSRSTCTRCTEVKKLFKSLCVPYFVLELDQTEDGRALEGTLSELAAETDLPVVFVKQRKIGGHGPTLKAYQEGRLQKLLKMNGPEDLPKSYDYDLIIIGGGSGGLAAAKEAAQYGKKVMVLDFVTPTPLGTRWGLGGTCVNVGCIPKKLMHQAALLGQALQDSRNYGWKVEETVKHDWDRMIEAVQNHIGSLNWGYRVALREKKVVYENAYGQFIGPHRIKATNNKGKEKIYSAERFLIATGERPRYLGIPGDKEYCISSDDLFSLPYCPGKTLVVGASYVALECAGFLAGIGLDVTVMVRSILLRGFDQDMANKIGEHMEEHGIKFIRQFVPIKVEQIEAGTPGRLRVVAQSTNSEEIIEGEYNTVMLAIGRDACTRKIGLETVGVKINEKTGKIPVTDEEQTNVPYIYAIGDILEDKVELTPVAIQAGRLLAQRLYAGSTVKCDYENVPTTVFTPLEYGACGLSEEKAVEKFGEENIEVYHSYFWPLEWTIPSRDNNKCYAKIICNTKDNERVVGFHVLGPNAGEVTQGFAAALKCGLTKKQLDSTIGIHPVCAEVFTTLSVTKRSGASILQAGCUG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TXNRD1(7296)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1