SAB5702976
Anti-COMT Antibody, clone 9Y2A3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-S-98n
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Y2A3, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPEAPPLLLAAVLLGLVLLVVLLLLLRHWGWGLCLIGWNEFILQPIHNLLMGDTKEQRILNHVLQHAEPGNAQSVLEAIDTYCEQKEWAMNVGDKKGKIV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COMT(1312)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)