SAB5702967
Anti-PKA RIIα (PRKAR2A) Antibody, clone 9C6B3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PKR2, PRKAR2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9C6B3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.27 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SRTKSNKDGGNQEVEIARCHKGQYFGELALVTNKPRAASAYAVGDVKCLVMDVQAFERLLGPCMDIMKRNISHYEEQLVKMFGSSVDLGNLGQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKAR2A(5576)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1