SAB5702906
Anti-ACAA2 Antibody, clone 8H6H5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ACAA2, DSAEC, acetyl-CoA acyltransferase 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8H6H5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PAISGALKKAGLSLKDMDLVEVNEAFAPQYLAVERSLDLDISKTNVNGGAIALGHPLGGSGSRITAHLVHELRRRGGKYAVGSACIGGGQGIAVIIQSTA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACAA2(10449)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)