SAB5702905
Anti-Olig3 Antibody, clone 9C1N3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
OLIG3, Bhlhb7, bHLHe20, oligodendrocyte transcription factor 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9C1N3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
29 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HAANSVHPVHPILGGALSSGNASSPLSAASLPAIGTIRPPHSLLKAPSTPPALQLGSGFQHWAGLPCPCTICQMPPPPHLSALSTANMARLSAESKDLLK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Olig3(167826)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)