SAB5702891
Anti-NEDD4L Antibody, clone 3W9J2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NEDD4-2, NEDD4.2, PVNH7, RSP5, hNEDD4-2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3W9J2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
135 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.75 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NHPVIQWFWKAVLLMDAEKRIRLLQFVTGTSRVPMNGFAELYGSNGPQLFTIEQWGSPEKLPRAHTCFNRLDLPPYETFEDLREKLLMAVENAQGFEGVD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEDD4L(23327)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1