SAB5702878
Anti-TFF1/pS2 Antibody, clone 6P6R7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BCEI, D21S21, HP1.A, HPS2, pNR-2, pS2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6P6R7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
13 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.70 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MATMENKVICALVLVSMLALGTLAEAQTETCTVAPRERQNCGFPGVTPSQCANKGCCFDDTVRGVPWCFYPNTIDVPPEEECEF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TFF1(7031)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1