SAB5702866
Anti-Furin Antibody, clone 1P6N8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FUR, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1P6N8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
90 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
1.20 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GEVAAVANNGVCGVGVAYNARIGGVRMLDGEVTDAVEARSLGLNPNHIHIYSASWGPEDDGKTVDGPARLAEEAFFRGVSQGRGGLGSIFVWASGNGGREH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FURIN(5045)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)