SAB5702862
Anti-Caveolin-2 Antibody, clone 8I4U7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CAV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8I4U7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.375 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGLETEKADVQLFMDDDSYSHHSGLEYADPEKFADSDQDRDPHRLNSHLKLGFEDVIAEPVTTHSFDKVWICSHALFEISKYVMYKFLTVFLAIPLAFIA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAV2(858)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1