SAB5702848
Anti-eIF5A Antibody, clone 3R10I7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EIF-5A, EIF5A1, eIF5AI
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3R10I7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
18 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.09 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MADDLDFETGDAGASATFPMQCSALRKNGFVVLKGRPCKIVEMSTSKTGKHGHAKVHLVGIDIFTGKKYEDICPSTHNMDVPNIKRNDFQLIGIQDGYLS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF5A(1984)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)