SAB5702842
Anti-PGAM1 Antibody, clone 7V9H9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7V9H9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.83mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGAM1(5223)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)