SAB5702832
Anti-c-Maf Antibody, clone 1V7W3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AYGRP, CCA4, CTRCT21, c-MAF
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1V7W3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
2.00 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LNRQLRGVSKEEVIRLKQKRRTLKNRGYAQSCRFKRVQQRHVLESEKNQLLQQVDHLKQEISRLVRERDAYKEKYEKLVSSGFRENGSSSDNPSSPEFFM
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAF(4094)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)