SAB5702812
Anti-PLC beta 3 (PLCB3) Antibody, clone 4C0Z7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4C0Z7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.06 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RKRHNSISEAKMRDKHKKEAELTEINRRHITESVNSIRRLEEAQKQRHDRLVAGQQQVLQQLAEEEPKLLAQLAQECQEQRARLPQEIRRSLLGEMPEGLG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLCB3(5331)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)