SAB5702797
Anti-ENO2 Antibody, clone 9B4Y4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ENO2,HEL-S-279,NSE,enolase 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9B4Y4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
47 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LELRDGDKQRYLGKGVLKAVDHINSTIAPALISSGLSVVEQEKLDNLMLELDGT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENO2(2026)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3