SAB5702795
Anti-GRB2 Antibody, clone 9K6H0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ASH,EGFRBP-GRB2,Grb3-3,MST084,MSTP084,NCKAP2,GRB2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9K6H0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
25 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPTYVQALFDFDPQEDGELGFRRGDFIHVMDNSDPNWWKGACHGQTGMFPRNYVTPVNRNV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRB2(2885)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)