SAB5702792
Anti-CXCR4 Antibody, clone 9B6G1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD184,D2S201E,FB22,HM89,HSY3RR,LAP-3,LAP3,LCR1,LESTR,NPY3R,NPYR,NPYRL,NPYY3R,WHIM,WHIMS,CXCR4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9B6G1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
43 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
3 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LPYYIGISIDSFILLEIIKQGCEFENTVHKWISITEALAFFHCCLNPILYAFLGAKFKTSAQHALTSVSRGSSLKILSKGKRGGHSSVSTESESSSFHSS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCR4(7852)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)