SAB5702787
Anti-Phospho-RB(pSer780) Antibody, clone 8R5F5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
OSRC,PPP1R130,RB,p105-Rb,pRb,pp110,RB1,Rb
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8R5F5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
106 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.74 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TLSPI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RB1(5925)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)