SAB5702775
Anti-MDH1 Antibody, clone 8U9X1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-S-32, MDH-s, MDHA, MGC:1375, MOR2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8U9X1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.16 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IKARKLSSAMSAAKAICDHVRDIWFGTPEGEFVSMGVISDGNSYGVPDDLLYSFPVVIKNKTWKFVEGLPINDFSREKMDLTAKELTEEKESAFEFLSSA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDH1(4190)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1