SAB5702743
Anti-SKP1 Antibody, clone 10G5X5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EMC19, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10G5X5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
20 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.25 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVRKENQWCEEK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SKP1(6500)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1