SAB5702740
Anti-MAG Antibody, clone 8Q7K5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GMA, S-MAG, SIGLEC-4A, SIGLEC4A, SPG75
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8Q7K5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.53 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MIFLTALPLFWIMISASRGGHWGAWMPSSISAFEGTCVSIPCRFDFPDELRPAVVHGVWYFNSPYPKNYPPVVFKSRTQVVHESFQGRSRLLGDLGLRNC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAG(4099)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1