SAB5702738
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2S1I10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
26 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.70 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LIN28A(79727)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)