SAB5702733
Anti-RBP4 Antibody, clone 8O0V8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MCOPCB10, RDCCAS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8O0V8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
22 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.23 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AKFKMKYWGVASFLQKGNDDHWIVDTDYDTYAVQYSCRLLNLDGTCADSYSFVFSRDPNGLPPEAQKIVRQRQEELCLARQYRLIVHNGYCDGRSERNLL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBP4(5950)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1