Merck
SAB5702728
Sigma-Aldrich
Anti-CLPTM1 Antibody, clone 6R4R8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CLPTM1, CLPTM1, transmembrane protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Klon:
6R4R8, monoclonal
application:
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6R4R8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAAAQEADGARSAVVAAGGGSSGQVTSNGSIGRDPPAETQPQNPPAQPAPNAWQVIKGVLFRIFIIWAISSWFRRGPAPQDQAGPGGAPRVASRNLFPKD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLPTM1(1209)
Allgemeine Beschreibung
May play a role in T-cell development.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CLPTM1 (O96005).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Anwendung
WB
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)